Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MAK106
Sigma-Aldrich
CETP Activity Assay Kit
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
Synonim(y):
Cholesteryl ester transfer protein activity assay kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
zastosowanie
sufficient for 100 fluorometric tests
Zastosowanie
pharmaceutical
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
cardiovascular diseases
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CETP(1071)
Opis ogólny
Białko przenoszące estry cholesterolu (CETP) jest obecne w normalnym ludzkim osoczu. Białko to przenosi neutralne lipidy z lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) do lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) i lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). CETP odgrywa ważną rolę w metabolizmie lipoprotein i wpływa na szlak odwrotnego transportu cholesterolu. Metoda jest przydatna do pomiaru aktywności CETP w osoczu lub surowicy u wszystkich gatunków wykazujących ekspresję CETP.
Zastosowanie
Zestaw do oznaczania aktywności białka przenoszącego estry cholesterolu (CETP) został wykorzystany do pomiaru aktywności CETP w próbkach osocza.
Cechy i korzyści
Kompatybilność z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Przydatność
Nadaje się do wykrywania białka przenoszącego estry cholesterolu (CETP) w osoczu / surowicy (świeżej lub mrożonej), rekombinowanym lub oczyszczonym CETP.
Zasada
Zestaw CETP Activity Assay Kit wykorzystuje opatentowany substrat, który umożliwia wykrywanie transferu neutralnego lipidu z substratu do akceptora fizjologicznego za pośrednictwem CETP. Aktywność transferu powoduje wzrost intensywności fluorescencji (λEx=535nm/λEm=587 nm). W całkowitej objętości 200 μL test jest liniowy od 0,2 do 0,8 μL normalnego ludzkiego osocza. Na wyniki testu nie mają wpływu endogenne stężenia HDL, LDL lub VLDL w osoczu.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Esther M M Ooi et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(10), E1568-E1576 (2011-08-06)
Dyslipidemia increases the risk of cardiovascular disease in obesity. Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-δ agonists decrease plasma triglycerides and increase high-density lipoprotein (HDL)-cholesterol in humans. The aim of the study was to examine the effect of GW501516, a PPAR-δ agonist, on
Melissa N Martinez et al.
Journal of lipid research, 53(3), 379-389 (2012-01-05)
Mechanisms underlying changes in HDL composition caused by obesity are poorly defined, partly because mice lack expression of cholesteryl ester transfer protein (CETP), which shuttles triglyceride and cholesteryl ester between lipoproteins. Because menopause is associated with weight gain, altered glucose
Justin P Zachariah et al.
Journal of hypertension, 29(5), 863-868 (2011-03-25)
Clinical trials using cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitors to raise high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) concentrations reported an 'off-target' blood pressure (BP) raising effect. We evaluated the relations of baseline plasma CETP activity and longitudinal BP change. One thousand, three
Tatjana Josefs et al.
Circulation research, 128(6), 690-705 (2021-02-04)
[Figure: see text].
Mark Trinder et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 199(7), 854-862 (2018-10-16)
High-density lipoprotein (HDL) cholesterol (HDL-C) levels decline during sepsis, and lower levels are associated with worse survival. However, the genetic mechanisms underlying changes in HDL-C during sepsis, and whether the relationship with survival is causative, are largely unknown. We hypothesized
Protokoły
CETP Activity Assay Kit Protocol