Merck
M6267
Sigma-Aldrich
(±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(±)-α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanamine hydrochloride, MDA hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
kontrola substancji
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
rozpuszczalność
H2O: soluble
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
ciąg SMILES
Cl[H].CC(N)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9;/h2-3,5,7H,4,6,11H2,1H3;1H
Klucz InChI
XLAOKZDOZHZWBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)