Kluczowe dokumenty
M5691
Sigma-Aldrich
Anti-MAGI-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
metody
microarray: suitable
western blot: 1:500 using rat brain extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGI1(9223)
mouse ... Magi1(14924)
rat ... Cnksr3(308113)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rodzina białek MAGUK (Membrane Associated Guanylate kinase) lokalizuje się w obszarach kontaktu komórka-komórka, takich jak połączenia ścisłe w komórkach nabłonkowych i połączenia synaptyczne w neuronach. W nabłonku, związana z błoną kinaza guanylanowa, WW i domena PDZ zawierająca 1 (MAGI-1) jest zlokalizowana w połączeniach ścisłych i ulega ekspresji w trzech izoformach (MAGI-1a, MAGI-1b i MAGI-1c). MAGI-1 został po raz pierwszy zidentyfikowany u myszy jako białko oddziałujące z K-RasB (Ras-like protein rasB).
Specyficzność
Rozpoznaje szczurzą MAGI-1 przez immunoblotting (ok. 170, 130 i 120 kDa) i nie reaguje krzyżowo z MAGI-2 lub MAGI-3.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 282-296 MAGI-1 z karboksykońcową dodaną resztą cysteiny sprzężoną z KLH aktywowanym maleimidem. Sekwencja jest zachowana u ludzi i myszy.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MAGI-1 produkowane u królików zostało użyte w
  • immunoblottingu
  • western blotting
  • immunobarwienie
Działania biochem./fizjol.
Związana z błoną kinaza guanylanowa, WW i domena PDZ zawierająca 1 (MAGI-1) oddziałuje z β-kateniną. Gen transformujący komórki neuroepitelialne 1 (nNET1) i białka wiążące aktynę działają jako partnerzy wiążący MAGI-1. Co ciekawe, MAGI-1c jest obecny w jądrze, co sugeruje, że MAGI-1 może uczestniczyć w przekazywaniu sygnałów regulacyjnych z powierzchni komórki do jądra.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E6AP-dependent degradation of DLG4/PSD95 by high-risk human papillomavirus type 18 E6 protein
Handa K, et al.
Journal of Virology, 81(3), 1379-1389 (2007)
Shuqin Jia et al.
Chinese journal of cancer research = Chung-kuo yen cheng yen chiu, 29(1), 25-35 (2017-04-05)
To explore the association of membrane-associated guanylate kinase inverted 1 (MAGI1) with gastric cancer (GC) and the related molecular mechanisms. The reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) and immunohistochemistry (IHC) were utilized to measure the MAGI1 expression level in GC tissues.
MAGI-1: A Widely Expressed, Alternatively Spliced Tight Junction Protein
Dobrosotskaya IY, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 270(3), 903-909 (2000)
Binding of PDZ proteins to HPV E6 proteins does neither correlate with epidemiological risk classification nor with the immortalization of foreskin keratinocytes
Muench P, et al.
Virology, 387(2), 380-387 (2009)
J Zaric et al.
Oncogene, 31(1), 48-59 (2011-06-15)
Cyclooxyganase-2 (COX-2), a rate-limiting enzyme in the prostaglandin synthesis pathway, is overexpressed in many cancers and contributes to cancer progression through tumor cell-autonomous and paracrine effects. Regular use of non-steroidal anti-inflammatory drugs or selective COX-2 inhibitors (COXIBs) reduces the risk