Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0009223M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGI1 antibody produced in mouse
clone 7B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AIP3, Anti-BAIAP1, Anti-BAP1, Anti-MAGI1, Anti-TNRC19, Anti-WWP3, Anti-membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGI1(9223)
Immunogen
MAGI1 (NP_004733, 761 a.a. ~ 859 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SHSTQVLPEFPPAEAQAPDQTDSSGQKKPDPFKIWAQSRSMYENRPMSPSPASGLSKGEREREINSTNFGECPIPDYQEQDIFLWRKETGFGFRILGGN
Zastosowanie
Monoclonal Anti-MAGI1 antibody produced in mouse has been used for Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
Membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1 (MAGI1) acts as a scaffolding protein. It takes part in tight junction formation and binds to β-catenin to suppress the Wnt signaling pathway. The gene encoding it has been linked with schizophrenia and the protein is downregulated in hepatocellular carcinoma.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)