Merck
M0289
Sigma-Aldrich
MOPS hemisodium salt
foil pouch
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.25
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
pH
6.5-7.5 (25 °C)
przydatny zakres pH
6.5-7.9
pKa (25°C)
7.2
ciąg SMILES
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
Klucz InChI
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Rekonstytucja
Contents of each foil pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M hemisodium MOPS buffer, pH 7 at 25 °C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)