Kluczowe dokumenty
LIDF451811-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-11-Kit Rotor
not aerosol-tight, for 5424/5424R, polypropylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
Materiały
polypropylene
Właściwości
not aerosol-tight
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022653105 (NA)
Eppendorf® 5424707009 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5424 R
for use with 5424
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG