Kluczowe dokumenty
EP5424700004
632 Wirnik FA-45-24-11-Specjalny
incl. lid, aerosol tight, coated
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 24 x 1.5/2.0 ml tubes
incl. lid, aerosol tight, coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5424700004
Parametry
15,000 max. RCF (21,130 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5424/5424R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)