Kluczowe dokumenty
L4542
Anti-phospho-Lck (pTyr505) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using full length recombinant human Lck protein.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr505)
informacje o genach
human ... LCK(3932)
mouse ... Lck(16818)
rat ... Lck(313050)
Opis ogólny
Anti-phospho Lck (pTyr505) specifically recognizes human Lck (pTyr505). Mouse (100% homology) and chicken (91.7% homology) are expected to react.
Immunogen
Zastosowanie