Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003494
Sigma-Aldrich
Anti-LCK antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LSK, Anti-Lymphocyte cell-specific protein-tyrosine kinase, Anti-Proto-oncogene tyrosine-protein kinase LCK, Anti-T cell-specific protein-tyrosine kinase, Anti-p56-LCK
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MGCGCSSHPEDDWMENIDVCENCHYPIVPLDGKGTLLIRNGSEVRDPLVTYEGSNPPASPLQDNLVIALHSYEPSHDGDLGFEKGEQLRILEQSGEWWKAQSLTTGQEGFIPFNFVAKANSLEPEPWFFKNLSRKDAERQLLAPGNTHGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LCK(3932)
Powiązane kategorie
Immunogen
Protoonkogen LCK, kinaza tyrozynowa z rodziny Src
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Lck (lub specyficzna dla limfocytów białkowa kinaza tyrozynowa) jest białkiem o masie 56 kDa i znajduje się wewnątrz wyspecjalizowanych komórek układu odpornościowego zwanych limfocytami. Odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi komórek T poprzez przekazywanie wczesnych sygnałów aktywacyjnych wyzwalanych przez zaangażowanie TCR (receptora komórek T). Sygnały te powodują fosforylację motywów aktywacyjnych opartych na tyrozynie immunoreceptora, które są obecne w cytozolowych ogonach podjednostek CD3 związanych z TCR. Po fosforylacji służą one jako rusztowania do montażu dużego supramolekularnego kompleksu sygnalizacyjnego odpowiedzialnego za aktywację komórek T. Gen ten odgrywa główną rolę w sygnalizacji pośredniczonej przez proksymalny i dystalny receptor limfocytów B (BCR) w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Stany konformacyjne Lck reprezentują wewnętrzny mechanizm międzycząsteczkowej organizacji wczesnej sygnalizacji komórek T.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78895
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fatima Talab et al.
Molecular cancer research : MCR, 11(5), 541-554 (2013-03-19)
B-cell receptor (BCR) signals promote survival of chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells, and it is believed that overexpressed and constitutively active Lyn mediates this signaling. Here, we show that CLL cells express lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (LCK) and that inhibition
Leandro N Ventimiglia et al.
The Biochemical journal, 454(2), 169-179 (2013-08-13)
Tyrosine phosphorylation is one of the key covalent modifications that occur in multicellular organisms. Since its discovery more than 30 years ago, tyrosine phosphorylation has come to be understood as a fundamentally important mechanism of signal transduction and regulation in
Tomoko Miyata-Takata et al.
Histopathology, 73(6), 1030-1038 (2018-08-14)
Although the neoplastic cells of extranodal natural killer (NK)/T-cell lymphoma (ENKTL) usually do not express T-cell antigens, the T-cell receptor (TCR) gene might be rearranged and TCR protein expressed. The aim is to elucidate the expression of the downstream TCR
Emily Hinchcliff et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 68(9), 1515-1526 (2019-09-14)
To investigate the prognostic and biologic significance of immune-related gene expression in high grade serous ovarian cancer (HGSOC). Gene expression dependent survival analyses for a panel of immune related genes were evaluated in HGSOC utilizing The Cancer Genome Atlas (TCGA).
Jérémie Rossy et al.
Nature immunology, 14(1), 82-89 (2012-12-04)
Phosphorylation of the T cell antigen receptor (TCR) by the tyrosine kinase Lck is an essential step in the activation of T cells. Because Lck is constitutively active, spatial organization may regulate TCR signaling. Here we found that Lck distributions