Key Documents
L2752
Leu-Leu
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
About This Item
Polecane produkty
product name
Leu-Leu,
Próba
>98% (TLC)
Postać
powder
metody
ligand binding assay: suitable
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
LCPYQJIKPJDLLB-UWVGGRQHSA-N
Powiązane kategorie
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3