Key Documents
L0879
Leu-Leu-Leu
≥90% (elemental analysis), suitable for mass spectrometry (MS)
Synonim(y):
Trileucine
About This Item
Polecane produkty
product name
Leu-Leu-Leu, ≥90% (elemental analysis)
Próba
≥90% (elemental analysis)
Postać
powder
metody
electron microscopy: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H35N3O4/c1-10(2)7-13(19)16(22)20-14(8-11(3)4)17(23)21-15(18(24)25)9-12(5)6/h10-15H,7-9,19H2,1-6H3,(H,20,22)(H,21,23)(H,24,25)
Klucz InChI
DNDWZFHLZVYOGF-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Zastosowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3