Merck
L1764
Sigma-Aldrich
(±)-Lorazepam
Synonim(y):
7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
inicjator
Baxter
ciąg SMILES
OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,15,21H,(H,18,20)
Klucz InChI
DIWRORZWFLOCLC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Anxiolytic; ligand for the GABAA receptor benzodiazepine modulatory site.
Cechy i korzyści
Związek ten został opracowany przez firmę Baxter. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
S Korkmaz et al.
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 8(3), 175-181 (1998-08-26)
Rats were treated with lorazepam for four days (six times 2 mg kg(-1)) at the ages of 71, 118, 163 and 210 days. Increased excitation (physical dependence) in the withdrawal period was tested several times during 14 days with hexobarbital
Jason T McMullan et al.
Prehospital emergency care : official journal of the National Association of EMS Physicians and the National Association of State EMS Directors, 17(1), 1-7 (2012-11-15)
The choice of the optimal benzodiazepine to treat prehospital status epilepticus is unclear. Lorazepam is preferred in the emergency department, but concerns about nonrefrigerated storage limits emergency medical services (EMS) use. Midazolam is increasingly popular, but its heat stability is
Excess medicaid payments and the stock prices of drug companies.
William C Grant
Journal of managed care pharmacy : JMCP, 18(8), 650-650 (2012-11-07)
Feridun Bülbül et al.
The journal of ECT, 29(1), e1-e1 (2013-02-21)
Despite having been previously associated with schizophrenia, catatonia is more often associated with mood disorders and factors related to general medical conditions. Benzodiazepines are recommended as the first option in treatment of catatonia. For patients who do not sufficiently respond
Catatonic schizophrenia with cavum septum pellucidum.
Janardhanan C Narayanaswamy et al.
The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences, 24(3), E33-E33 (2012-10-06)