Kluczowe dokumenty
K4144
KB-R7943
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-[4-[(4-nitrophenyl)methoxy]phenyl]ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Carbamimidothioic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white to tan
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CS(O)(=O)=O.NC(=N)SCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
WGIKEBHIKKWJLG-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)