Key Documents
JN0001
Alniditan dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
JNJ 16384810-AAC, N-[[(2R)-chroman-2-yl]methyl]-N′-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)propane-1,3-diamine dihydrochloride, R 91274, R091274
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -65 to -75°, c = 1.0 in methanol
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C17H26N4O.ClH/c1-2-6-16-14(5-1)7-8-15(22-16)13-18-9-3-10-19-17-20-11-4-12-21-17;/h1-2,5-6,15,18H,3-4,7-13H2,(H2,19,20,21);1H/t15-;/m1./s1
Klucz InChI
BHFNHKKGGQTOBO-XFULWGLBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3