Kluczowe dokumenty
I9149
Sigma-Aldrich
Inhibin from porcine ovary
lyophilized powder
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
Porcine
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
opakowanie
pkg of 2,000 units/vial
pkg of 1 vial
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Działania biochem./fizjol.
Inhibiny są glikoproteinami zbudowanymi z podjednostki α i podjednostki β. Tłumią wydzielanie FSH (hormonu folikulotropowego) z przysadki mózgowej, a także uczestniczą w kontroli funkcji gonad.
Ilość
2 000 j.m. na fiolkę
Postać fizyczna
Liofilizowany z buforowanego roztworu zawierającego chlorek sodu, albuminę surowicy bydlęcej i trehalozę.
Komentarz do analizy
Aktywność biologiczna jest oznaczana zgodnie z metodą Tsonis et al., 1986 (J. Endocrinol. 110, 341) przy użyciu materiału referencyjnego inhibiny WHO, 86/690 jako standardu.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Clinicopathologic features of adult granulosa cell tumor including unusual morphologic variants].
Xia Liu et al.
Zhonghua bing li xue za zhi = Chinese journal of pathology, 42(1), 44-45 (2013-04-25)
First trimester maternal serum inhibin A concentrations in smokers.
Nicholas J Cowans et al.
Prenatal diagnosis, 33(3), 296-297 (2013-01-29)
Annikka Weissferdt et al.
American journal of clinical pathology, 139(6), 780-786 (2013-05-22)
Adrenocortical carcinomas (ACCs) with myxoid features are rare neoplasms. We identified 7 cases of myxoid ACC and studied the clinicopathologic and immunohistochemical features of these neoplasms. The patients were 5 men and 2 women with a mean age of 45
S Grunewald et al.
Reproduction (Cambridge, England), 145(3), 237-244 (2013-01-15)
Inhibin B is an important serum marker of spermatogenesis, whereas sensitivity and predicting power for the spermatogenic situation at several ages are under debate. We performed a retrospective analysis of data from 2448 men who attended our University-based male infertility
Stamatina Iliodromiti et al.
Biomarkers in medicine, 7(1), 147-158 (2013-02-08)
Although it is widely appreciated that age is the primary determinant of the number of primordial follicles remaining within the ovary, it is now also recognized that for any given age two women can have a 100-fold difference in their