Key Documents
I6893
Indoxyl β-D-glucoside
BioXtra, ≥97%
Synonim(y):
3-(β-D-Glucosido)indole, Plant indican
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioXtra
Próba
≥97%
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
pozostałość po prażeniu
<0.1%
rozpuszczalność
H2O: 0.1 M, clear to slightly hazy
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.