Kluczowe dokumenty
HUMANCD34-0002045
Sigma-Aldrich
Mrożone ludzkie prawidłowe hematopoetyczne komórki macierzyste CD34+
human peripheral blood (CD34+ Hematopoietic Stem Cells)
Synonim(y):
Hematopoetyczne komórki macierzyste, Komórki odpornościowe, Zmobilizowane komórki CD34
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Mrożone ludzkie prawidłowe hematopoetyczne komórki macierzyste CD34+, 20 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD34+ Hematopoietic Stem Cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 20 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Mamy przyjemność zaoferować te produkty firmy BioIVT.
Hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC) to komórki progenitorowe, które w procesie hematopoezy różnicują się w komórki krwi. CD34+ HSC znajdują się w krwi obwodowej, szpiku kostnym i krwi pępowinowej. CD34+ HSC są oddzielane od komórek jednojądrzastych poprzez separację immunomagnetyczną.
Wykorzystywane do różnych zastosowań, HSC są często wykorzystywane w terapii komórkowej, inżynierii tkankowej, badaniach nad przeszczepami i innych zastosowaniach immunologicznych.
Opakowanie
20 milionów komórek na fiolkę
Inne uwagi
Rozmrozić przed użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)