HS2862KC
TrueNorth® Upright Freezer Rack
for 3" boxes, 5 x 4 configuration, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
5 x 4 configuration
Holds 20 x boxes (3 in.)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS2862KC
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
22 × 5.5 × 16 in.
rozmiar
556x141x406 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Stojaki do zamrażarek9229 są idealne do bezpiecznego przechowywania próbek.
- Wybierz spośród szerokiej gamy odpornych na korozję stojaków ze stali nierdzewnej, które są kompatybilne z zamrażarkami pionowymi i skrzyniowymi głównych marek.
- Wyposażone w uchwyt na każdym końcu, umożliwiają łatwe korzystanie z zamrażarek z drzwiami po prawej lub lewej stronie.
- Kompatybilny z pudełkami o średnicy 6 cali (15,2 cm) lub mniejszymi.
Wybierz spośród szerokiej gamy odpornych na korozję stojaków ze stali nierdzewnej, które są kompatybilne z zamrażarkami pionowymi i skrzyniowymi głównych marek.
Wszystkie mają uchwyty ułatwiające użytkowanie.
Wszystkie mają uchwyty ułatwiające użytkowanie.
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)