HS20613E
Pipette Stand
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), to hold, 6 pipette(s), blue
About This Item
Polecane produkty
Materiały
acrylic
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
blue
Właściwości
to hold (pipettes)
to hold 6 pipette(s)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS20613E
dł. × szer. × wys.
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 6-miejscowy uchwyt do pipet (górna szczelina 1 cal (25 mm), dolna szczelina 0,8 cala (20 mm))
- Zaprojektowany, aby pomieścić większość głównych marek pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)