Kluczowe dokumenty
HS120654
Zapięcie wsuwane
clear
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Materiały
clear
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120654
Opis ogólny
Zapięcia do folderów slajdów zapewniają miejsce na etykiety identyfikacyjne i zabezpieczają folder slajdów, aby slajdy nie wypadły podczas transportu folderu.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z tworzywa ABS
  • Idealne do zastosowań w histologii, mikrobiologii i patologii, a także w środowiskach badawczych z wieloma użytkownikami
  • Zapięcia można oznaczyć trwałym markerem lub dołączyć etykietę
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)