Kluczowe dokumenty
HS120186
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, Combo Pink/White, pk of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiały
pink-white POM
Właściwości
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
opakowanie
pk of 2
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120186
dł. × szer. × wys.
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
rozmiar śr.
4 wells × 12-30 mm
Opis ogólny
Każda szczelina elastycznego stojaka na wiele probówek dostosowuje się do 12-30 mm (5-50 ml) probówek i utrzymuje je w stabilnej pozycji pionowej.
Cechy i korzyści
  • wykonane z POM
  • Stojaki można łączyć ze sobą w celu zwiększenia ich pojemności
  • otwarte boki umożliwiają podgląd etykiet
  • płaska podstawa utrzymuje tuby w pozycji pionowej
  • połączone stojaki powinny być podparte pod spodem podczas przenoszenia
  • dostępne w kolorze soldi lub kombinacji kolorów dla łatwej identyfikacji kodowej
  • autoklawowalne
Informacje prawne
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)