Kluczowe dokumenty
HPA075568
Sigma-Aldrich
Anty-S1PR1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD363, D1S3362, EDG1, edg-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
MGPTSVPLVKAHRSSVSDYVNYDIIVRHYNYT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S1PR1(1901)
Immunogen
receptor 1 sfingozyno-1-fosforanu
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST93288
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinhao Zhao et al.
Cellular immunology, 359, 104243-104243 (2020-11-17)
Excessive neutrophils are recruited to damaged tissue and cause collateral injury under chronic inflammatory conditions. Sphingosine 1-phosphate (S1P) modulates kinds of physiological and pathological actions by inducing recruitment of various cell types through S1P receptors (S1PRs). This study aimed to
Ke Gong et al.
International journal of nanomedicine, 15, 5561-5571 (2020-08-18)
Platinum/paclitaxel-based chemotherapy is the strategy for ovarian cancer, but chemoresistance, inherent or acquired, occurs and hinders therapy. Therefore, further understanding of the mechanisms of drug resistance and adoption of novel therapeutic strategies are urgently needed. In this study, we report
Rolando Campanella et al.
Cells, 9(2) (2020-01-30)
: Circulating platelets (PLTs) are able to affect glioblastoma (GBM) microenvironment by supplying oncopromoter and pro-angiogenic factors. Among these mediators, sphingosine-1-phophate (S1P) has emerged as a potent bioactive lipid enhancing cell proliferation and survival. Here, we investigated the effect of
Xin Li et al.
American journal of nephrology, 51(1), 1-10 (2019-11-07)
Inflammation plays an important role in polycystic kidney disease (PKD). Cordyceps sinensis, a prized -Chinese medicinal herb, exerts anti-tumor, anti-inflammatory and anti-metastatic effects and benefits patients with kidney diseases. The aim of this study was to test the efficacy of
Eun-Young Kim et al.
Cells, 9(1) (2020-01-16)
The interleukin-22 (IL-22) signaling pathway is well known to be involved in the progression of various cancer types but its role in bone metastatic breast cancer remains unclear. We demonstrate using human GEO profiling that bone metastatic breast cancer displays