Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA062866
Sigma-Aldrich
Anti-CELSR3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CDHF11, Anti-EGFL1, Anti-FMI1, Anti-HFMI1, Anti-MEGF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
LDSLSRSSNSREQLDQVPSRHPSREALGPLPQLLRAREDSVSGPSHGPSTEQLDILSSILASFNSSALSSVQSSSTP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CELSR3(1951)
Opis ogólny
Kadheryna EGF LAG siedmioprzejściowy receptor typu G 3 (CELSR3) jest również nazywany białkiem 2 o wielu domenach podobnych do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) (MEGF2). Posiada regiony transmembranowe, sześć domen podobnych do EGF, osiem motywów kadherynowych i dwie domeny G lamininy. MEGF2 jest mapowany na ludzki chromosom 3p21.31.
Immunogen
kadheryna, EGF LAG siedmioprzejściowy receptor typu G 3
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Kadheryna EGF LAG siedmioprzejściowy receptor typu G 3 (CELSR3) ma kluczowe znaczenie dla rozwoju aksonów i polaryzacji komórek nerwowych. Mikrodelecja w locus genu CELSR3 prowadzi do opóźnienia rozwoju i dysmorfii twarzy. Polimorfizmy w CELSR3 i frizzled (FZD) przyczyniają się do wrodzonego zaburzenia, choroby Hirschsprunga. Hipermetylacja CELSR3 jest związana z progresją raka jamy ustnej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST87998
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A 3.1-Mb microdeletion of 3p21. 31 associated with cortical blindness, cleft lip, CNS abnormalities, and developmental delay
Haldeman-Englert CR, et al.
European Journal of Medical Genetics, 52(4), 265-268 (2009)
Protocadherin Celsr3 is crucial in axonal tract development
Tissir F, et al.
Nature Neuroscience, 8(4), 451-457 (2005)
Involvement of CELSR3 hypermethylation in primary oral squamous cell carcinoma
Khor GH, et al.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 17(1), 219-223 (2016)
Celsr3 and Fzd3 in axon guidance
Chai G, et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 64(4), 11-14 (2015)
Identification of high-molecular-weight proteins with multiple EGF-like motifs by motif-trap screening
Nakayama M, et al.
Genomics, 51(1), 27-34 (1998)