ABT119
Anti-CELSR1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1, Cadherin family member 9, Flamingo homolog 2, hFmi2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CELSR1(9620)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected CELSR1 in neurons of rat cortex tissue and in Purkinje cells and cells within the granular layer of rat cerebellum tissue.
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CELSR1 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
An uncharacterized band at ~54 kDa may be observed in some cell lysates.
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1