Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA056386
Sigma-Aldrich
Anti-PRM2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CT94.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
MVRYRVRSLSERSHEVYRQQLHGQEQGHHGQEEQGLSPEHVEVYERTHGQS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRM2(5620)
Immunogen
protamina 2
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86096
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Ma et al.
Systems biology in reproductive medicine, 65(1), 61-70 (2018-11-20)
Male infertility affects approximately 7% of the male population. In about 40% of affected patients, the etiology remains unknown. Here, we report the cases of two infertile brothers who have a uniquely prevalent sperm phenotype with completely amorphous sperm heads.
Zohreh Nazmara et al.
Urology journal, 17(6), 638-644 (2020-08-05)
Recreational use of illicit drugs is one of the main factors affecting male fertility. However, the mechanisms of heroin smoke-associated damage to mature spermatozoa are still completely unknown. The aim of this study was to concomitantly examine the levels of
Simona Pipolo et al.
Journal of cellular physiology, 233(4), 3093-3104 (2017-08-13)
We previously demonstrated that the nuclear form of Glutathione peroxidase 4 (nGPx4) has a peculiar distribution in sperm head, being localized to nuclear matrix and acrosome and that sperm lacking nGPx4 are more prone to decondensation in vitro. In this
Shumeng Liu et al.
Molecular cell, 67(5), 853-866 (2017-08-15)
Lysine crotonylation (Kcr) is a newly identified histone modification that is associated with active transcription in mammalian cells. Here we report that the chromodomain Y-like transcription corepressor CDYL negatively regulates histone Kcr by acting as a crotonyl-CoA hydratase to convert
Yi-Min Cheng et al.
Human reproduction (Oxford, England), 34(7), 1186-1194 (2019-06-14)
Is there a role for lysine glutarylation (Kglu), a newly identified protein post-translational modification (PTM), in human sperm? Kglu occurs in several proteins located in the tail of human sperm, and it was reduced in asthenozoospermic (A) men and positively
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA056386-100UL4061836343477
HPA056386-25UL4061841082996