Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA003157
Sigma-Aldrich
Anti-BGN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Biglycan precursor antibody produced in rabbit, Anti-Bone/cartilage proteoglycan I antibody produced in rabbit, Anti-PG-S1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
RGFWDFTLDDGPFMMNDEEASGADTSGVLDPDSVTPTYSAMCPFGCHCHLRVVQCSDLGLKSVPKEISPDTTLLDLQNNDISELRKDDFKGLQHLYALVLVNNKISKIHEKAFSPLRKLQKLYISKNHLVEIPPNLPSSL
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BGN(633)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
BGN (biglycan), zwany również proteoglikanem I (PGI), który należy do rodziny proteoglikanów zwanych małymi proteoglikanami bogatymi w leucynę (SLRP). Białko to składa się z charakterystycznych motywów powtórzeń bogatych w leucynę, zlokalizowanych centralnie. Motywy te są połączone pętlami stabilizowanymi wiązaniami dwusiarczkowymi. Ulega ekspresji głównie w tkankach typu mezenchymalnego i znajduje się na powierzchni komórek lub w macierzy okołokomórkowej.
Immunogen
Biglycan precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-BGN antibody produced in rabbit is suitable for use in measuring the concentration of biglycan by sandwich ELISA method.
Anti-BGN antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen BGN (biglycan) koduje bogaty w leucynę proteoglikan macierzy okołokomórkowej, który funkcjonuje w montażu włókien kolagenowych i regeneracji mięśni. Należy do rodziny białek dekoryny i zawiera dwa łańcuchy siarczanu chondroityny. Wchodzi w interakcje z transformującym czynnikiem wzrostu β i może funkcjonować w regulacji jego aktywności. Dystrybucja tego białka wskazuje, że może ono być zaangażowane w fizjologię połączenia nerwowo-mięśniowego oraz morfogenezę i różnicowanie tkanek. Białko funkcjonuje jako endogenny ligand dla receptorów Toll-podobnych, TLR4 i TLR2, które są zaangażowane we wrodzoną odporność. Zwiększa stan zapalny poprzez sygnalizację TLR4 i TLR2, prowadząc do syntezy TNF-α (czynnik martwicy nowotworów-α) i MIP-2 (białko zapalne makrofagów-2).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74436
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frank Jacobsen et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 19(9), 707-715 (2017-08-23)
Biglycan (BGN), a proteoglycan of the extracellular matrix, is included in mRNA signatures for prostate cancer aggressiveness. To understand the impact of BGN on prognosis and its relationship to molecularly defined subsets, we analyzed BGN expression by immunohistochemistry on a
Ying-Hui Zhu et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 6(11), 2497-2505 (2013-11-15)
Biglycan (BGN), an extracellular matrix component, has been reported to play a crucial role in the tumor progression of various cancers. However, the relation between the expression of BGN and clinical prognosis has not been studied yet. We therefore carry
Vida Kocbek et al.
Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, 30(7), 520-524 (2014-03-20)
In our previous low-density-array gene-expression analysis we found an increased expression of biglycan gene in ovarian endometriosis patients. In the present study we evaluated biglycan expression at the protein level in tissue, serum and peritoneal fluid (PF) from ovarian endometriosis
Catharina Müller et al.
BMJ open respiratory research, 4(1), e000177-e000177 (2017-05-05)
Chronic lung allograft dysfunction in the form of bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) is the main cause of death beyond 1-year post-lung transplantation. The disease-initiating triggers as well as the molecular changes leading to fibrotic alterations in the transplanted lung are
P Bianco et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 38(11), 1549-1563 (1990-11-01)
The messenger RNAs and core proteins of the two small chondroitin/dermatan sulfate proteoglycans, biglycan and decorin, were localized in developing human bone and other tissues by both 35S-labeled RNA probes and antibodies directed against synthetic peptides corresponding to nonhomologous regions
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003157-100UL4061837123399
HPA003157-25UL4061842812899