Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA049838
Sigma-Aldrich
Anti-PTRF antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CAVIN1, Anti-cavin-1, Anti-polymerase I and transcript release factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
EPSSAGAQAAEEPSGAGSEELIKSDQVNGVLVLSLLDKIIGAVDQIQLTQAQLEERQAEMEGAVQSIQGELSKLGK
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTRF(284119)
Opis ogólny
PTRF (czynnik uwalniania polimerazy I i transkryptu) jest białkiem cytoplazmatycznym, znanym również jako Cav-p60 lub Cavin. Znajduje się na chromosomie 17q21.2.
Immunogen
polimeraza I i czynnik uwalniania transkryptu rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
PTRF (czynnik uwalniania polimerazy I i transkryptu) jest niezbędnym czynnikiem do tworzenia jaskini. Moduluje on strukturę i funkcję caveoli. Mutacje w PTRF powodują dystrofię mięśniową z uogólnioną lipodystrofią. Aktywnie uczestniczy w metabolizmie lipidów i ekspresji genów modulowanej przez insulinę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83755
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of a novel nonsense mutation and a missense substitution in the AGPAT2 gene causing congenital generalized lipodystrophy type 1.
Haghighi A, et al.
European Journal of Medical Genetics, 55(11), 620-624 (2012)
Human PTRF mutations cause secondary deficiency of caveolins resulting in muscular dystrophy with generalized lipodystrophy.
Hayashi Y K, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 119(9), 2623-2633 (2009)
PTRF-Cavin, a conserved cytoplasmic protein required for caveola formation and function.
Hill MM, et al.
Cell, 132(1), 113-124 (2008)
Jin Yan Lim et al.
Cellular microbiology, 19(12) (2017-08-05)
Caveolae are composed of 2 major proteins, caveolin 1 (CAV1) and cavin 1 or polymerase transcript release factor I (CAVIN1). Here, we demonstrate that CAV1 levels modulate invasion of Group A Streptococcus (GAS) into nonphagocytic mammalian cells. GAS showed enhanced
Jin-Yih Low et al.
Molecular cancer research : MCR, 18(9), 1414-1426 (2020-06-05)
Lipid uptake occurs through caveolae, plasma membrane invaginations formed by caveolins (CAV) and caveolae-associated protein 1 (CAVIN1). Genetic alterations of CAV1N1 and CAV1 modify lipid metabolism and underpin lipodystrophy syndromes. Lipids contribute to tumorigenesis by providing fuel to cancer metabolism