Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA043061
Sigma-Aldrich
Anti-SAMD4A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZP434H0350, Anti-KIAA1053, Anti-SAMD4, Anti-SMG, Anti-SMGA, Anti-Smaug, Anti-hSmaug1, Anti-sterile alpha motif domain containing 4A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MWLNHLEDRTSTSFGGQNRGRSDSVDYGQTHYYHQRQNSDDKLNGWQNSRDSGICINASNWQDKSMGCENGHVPLYSSSSVPTTINTIGTSTS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAMD4A(23034)
Opis ogólny
Sterylna domena motywu Α zawierająca 4A (SAMD4A), znana również jako SMAUG, jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 14. Należy do rodziny białek wiążących RNA (RBP) i jest produkowany podczas synaptogenezy. SAMD4A u ssaków ulega ekspresji głównie w ośrodkowym układzie nerwowym i jest nieobecna w nieneuronalnych liniach komórkowych.
Immunogen
sterylna domena motywu alfa zawierająca 4A rekombinowane białko z podpisem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Sterylna domena motywu alfa zawierająca 4A (SAMD4A) odgrywa istotną rolę w tworzeniu ziarnistości RNA i hamuje mRNA niosące motywy elementu rozpoznawania smauga (SRE) na synapsie w neuronach. SAMD4A przywraca aktywność translacyjną CUGBP1, która jest związana z patogenezą dystrofii miotonicznej typu 1 (DM1). W związku z tym SAMD4A może być stosowany jako silny środek terapeutyczny w DM1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83921
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smaug1 mRNA-silencing foci respond to NMDA and modulate synapse formation.
Baez MV
The Journal of Cell Biology null
Smaug/SAMD4A restores translational activity of CUGBP1 and suppresses CUG-induced myopathy.
de Haro M
PLoS Genetics null
Mammalian Smaug is a translational repressor that forms cytoplasmic foci similar to stress granules.
Baez MV and Boccaccio GL
The Journal of Biological Chemistry null
Soon Woo Nam et al.
International journal of oncology, 45(4), 1450-1456 (2014-07-16)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is an aggressive malignancy with a poor prognosis and a very complex dysregulated molecular etiology. Furthermore, conventional therapy thus far has had only limited success. A recently developed oral multikinase inhibitor, sorafenib, has been used to improve