Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA036723
Sigma-Aldrich
Anti-CD34 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LMNRRSWSPTGERLGEDPYYTENGGGQGYSSGPGTSPEAQGKASVNRGAQENGTGQATSRNGHSARQHVVADTEL
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD34(947)
Opis ogólny
Cząsteczka CD34 (cluster of differentiation 34), antygen powierzchniowy komórek, ulega ekspresji w hematopoetycznych komórkach macierzystych i śródbłonku naczyniowym. Gen ten ma długość 26 kb i zawiera 8 eksonów. CD34 jest transbłonową glikoproteiną typu I o masie 115 kDa z białkowym szkieletem o masie około 40 kDa. Ulega również ekspresji na wszystkich komórkach śródbłonka naczyniowego dorosłych i zarodków. CD34 znajduje się na ludzkim chromosomie 1q32.
Immunogen
Cząsteczka CD34
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
CD34 (klaster różnicowania 34) odgrywa ważną rolę w modulacji adhezji komórka/komórka lub komórka/matryca. Może odgrywać kluczową rolę w adhezji i transdukcji sygnału na hematopoetycznych komórkach progenitorowych / macierzystych. CD34 może również uczestniczyć w utrzymaniu lub proliferacji hematopoetycznych komórek progenitorowych / macierzystych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST87200
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The cytoplasmic domain of stem cell antigen CD34 is essential for cytoadhesion signaling but not sufficient for proliferation signaling.
Hu MCT and Chien SL
Blood, 91(4), 1152-1162 (1998)
Localisation of the gene coding for the haemopoietic stem cell antigen CD34 to chromosome 1q32.
Howell S M, et al.
Human Genetics, 87(5), 625-627 (1991)
Structure of the gene encoding CD34, a human hematopoietic stem cell antigen.
Satterthwaite AB, et al.
Genomics, 12(4), 788-794 (1992)
Stefanie Spiegler et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 7(7), e00755-e00755 (2019-05-28)
The CRISPR/Cas9 system has opened new perspectives to study the molecular basis of cerebral cavernous malformations (CCMs) in personalized disease models. However, precise genome editing in endothelial and other hard-to-transfect cells remains challenging. In a proof-of-principle study, we first isolated