Kluczowe dokumenty
HPA031889
Sigma-Aldrich
Anti-NALCN antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BA430M15.1, Anti-CanIon, Anti-Sodium leak channel, non-selective, Anti-VGCNL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
TYHCVVNDTKPGNVTWNSLAIPDTHCSPELEEGYQCPPGFKCMDLEDLGLSRQELGYSGFNE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NALCN(259232)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NALCN (nieselektywny kanał wycieku sodu) jest podjednostką tworzącą pory, która zawiera cztery homologiczne domeny (I-IV) sześciu segmentów transbłonowych (S1-S6). Jest to gen neuronalnego, niezależnego od napięcia, nieselektywnego kanału kationowego, ulegającego ekspresji w sercu. Gen ten należy do rodziny kanałów sodowo-wapniowych. NALCN znajduje się na ludzkim chromosomie 13q32.3.
Immunogen
sodium leak channel, non-selective recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
NALCN (nieselektywny kanał przecieku sodu) zapewnia spoczynkową przepuszczalność sodu i jest niezbędny dla prawidłowego rytmu oddechowego. Tworzy przewodnictwo wycieku Na+ w tle i reguluje pobudliwość neuronów. Mutacja w NALCN powoduje zaburzenia neurorozwojowe, hipotonię i wrodzone przykurcze.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78595
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The neuronal channel NALCN contributes resting sodium permeability and is required for normal respiratory rhythm.
Lu B, et al.
Cell, 129(2), 371-383 (2007)
Rare DNA copy number variants in cardiovascular malformations with extracardiac abnormalities.
Lalani SR, et al.
European Journal of Human Genetics, 21(2), 173-173 (2013)
Novel NALCN variant: altered respiratory and circadian rhythm, anesthetic sensitivity.
Lozic B, et al.
Annals of Clinical and Translational Neurology, 3(11), 876-883 (2016)
Muscle biopsy findings in a child with NALCN gene mutation.
Sivaraman I, et al.
Journal of Clinical Neuroscience : Official Journal of the Neurosurgical Society of Australasia, 34, 222-223 (2016)