Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA029397
Sigma-Aldrich
Anti-IL32 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ALDH7, Anti-NK4, Anti-TAIF, Anti-TAIFb, Anti-TAIFd, Anti-interleukin 32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
FPKVLSDDMKKLKARMHQAIERFYDKMQNAESGRGQVMSSLAELEDDFKEGYLETVAAYYEEQHPELTPLLEKERDGLRCR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL32(9235)
Opis ogólny
IL32 (interleukina-32) jest cytokiną prozapalną. Ulega ekspresji w 9 unikalnych izoformach - IL-32α, β, γ, δ, ε, ζ, η, σ i θ. Początkowo nazywano ją transkryptem 4 indukowanym przez naturalnych zabójców (NK4).
Immunogen
interleukin 32 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
IL32 (interleukina-32) pomaga w produkcji cząsteczek bakteriobójczych. Może być również związana z fagocytozą pasożytów. Może kierować nabytą odpowiedzią immunologiczną poprzez promowanie różnicowania monocytów w komórki dendrytyczne. Odgrywa ważną rolę w szlakach przeciwdrobnoustrojowych, nowotworach i chorobach autoimmunologicznych, w tym reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), miastenii i olbrzymiokomórkowym zapaleniu tętnic. IL32 jest uważana za cel terapeutyczny blokujący ciągły stan zapalny i związane z nim patologie w populacji zakażonej wirusem HIV.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78409
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cytokines and microbicidal molecules regulated by IL-32 in THP-1-derived human macrophages infected with New World Leishmania species
Dos Santos JC, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 11(2) (2017)
Proinflammatory isoforms of IL-32 as novel and robust biomarkers for control failure in HIV-infected slow progressors
El-Far M, et al.
Scientific Reports, 6 (2016)
Association of Plasma IL-32 Levels and Gene Polymorphisms with Systemic Lupus Erythematosus in Chinese Han Population
Wang Y, et al.
Disease Markers (2016)
Peng Qu et al.
Journal of autoimmunity, 116, 102559-102559 (2020-10-23)
Autoimmune disorders are the third most common diseases in the United States, and affect the daily lives of millions of people. In this study, we analyzed patient samples, utilized a transgenic mouse model and human B cells to reveal Natural