Kluczowe dokumenty
TAQHSKB
Roche
KAPA Taq HotStart
Synonim(y):
PCR, taq
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
Poziom jakości
okres trwałości
≤18 mo.
Właściwości
dNTPs included: no
hotstart
opakowanie
pkg of 250 U (KK1508)
pkg of 2500 U (KK1513)
pkg of 500 U (KK1510)
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
PCR: suitable
moc wejściowa
purified DNA
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
- High throughput PCR
- Amplification of low copy DNA templates
- Multiplex PCR
- Specific amplification of complex templates
- RT-PCR
- confronting two-pair primers-polymerase chain reaction (CTPP-PCR)
- end-point PCR
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Improved sensitivity, specificity, and yields.
- Novel buffer formulation facilitates specific primer annealing, leading to higher yield of specific product.
Quick Notes:
- KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase can replace any commercial hotstart Taq DNA polymerase in an existing protocol. The final MgCl2 concentration and annealing temperature may need to be optimized to account for differences in formulation.
- The KAPA Taq HotStart Buffer is a uniquelyformulated buffer offering improved specificity and sensitivity, and improved amplification of GC- and AT-rich templates.
- The KAPA Taq HotStart Buffer does not contain MgCl2; MgCl2 (25 mM) is supplied separately to allow greater flexibility during reaction setup.
- The KAPA Taq HotStart PCR Kit is suitable for the amplification of fragments up to 3.5 kb from genomic DNA or 5 kb from less complex targets.
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- KAPA Taq Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
- 10X KAPA Taq Buffer A
- 10X KAPA Taq Buffer B
- 10X KAPA Buffer with loading dye (optional)
- 5X KAPA Taq HotStart® Buffer (HotStart kits only)
- MgCl2 25 mM
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.