Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA028850
Sigma-Aldrich
Anti-TFAP2A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AP-2, Anti-AP2TF, Anti-BLTR, Anti-CMKRL1, Anti-GPR16, Anti-LTB4R1, Anti-P2RY7, Anti-P2Y7, Anti-TFAP2, Anti-transcription factor AP-2 α (activating enhancer binding protein 2 α)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
RHEDLLHGPHALSSGLGDLSIHSLPHAIEEVPHVEDPGINIPDQTVIKKGPVSLSKSNSNAVSAIPINKD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFAP2A(7020)
Opis ogólny
Gen TFAP2A (czynnik transkrypcyjny AP-2-α) jest mapowany na ludzki chromosom 6p24.3. Jest to czynnik transkrypcyjny. Białko ma motyw helisa-splot-helisa do wiązania DNA. Białko TFAP2A może wiązać się z elementami bogatymi w G/C. Należy do rodziny białek czynnika transkrypcyjnego AP-2.
Immunogen
transcription factor AP-2 alpha (activating enhancer binding protein 2 alpha) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-TFAP2A antibody produced in rabbit has been used as a capturing agent for immunoenrichment coupled mass spectrometry.
Działania biochem./fizjol.
TFAP2A (czynnik transkrypcyjny AP-2-α) jest zaangażowany w rozwój, apoptozę i cykl komórkowy oraz onkogenezę. Jest on regulowany w górę w obecności wirusa zapalenia wątroby typu B typu X i jest odpowiedzialny za wzrost komórek wątrobiaka. Zmiany w ekspresji tego genu są związane z różnymi nowotworami, takimi jak czerniak, rak prostaty, piersi, jajnika, żołądka, jelita grubego i pęcherza moczowego. TFAP2A kontroluje ekspresję genów związanych z proliferacją (c-MYC), cyklem komórkowym (HER-2 (receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa) i p21WAF1 (inhibitor kinazy zależnej od cyklin 1)), śmiercią komórkową (c-KIT (kinaza tyrozynowo-białkowa), Bcl-2 (chłoniak B-komórkowy 2), i FAS (członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów)), przyłączania komórek (MUC18 (antygen związany z czerniakiem) i E-kadheryna) oraz inwazji guza/angiogenezy (MMP-9 (metaloproteinaza macierzy), PAI-I (inhibitor aktywatora plazminogenu) i PAR-1 (receptor aktywowany proteazą)). Mutacje w tym genie są związane z zespołem branchio-oculo-facial.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77632
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ectopic expression of AP-2a transcription factor suppresses glioma progression.
Su W, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 7, 8666-8674 (2014)
A clinical and molecular analysis of branchio-oculo-facial syndrome patients in Russia revealed new mutations in TFAP2A.
Meshcheryakova TI, et al.
Annals of Human Genetics, 79, 148-152 (2015)
Investigating the applicability of antibodies generated within the human protein atlas as capture agents in immunoenrichment coupled to mass spectrometry.
Bostrom T, et al.
Journal of Proteome Research, 13, 4424-4435 (2014)
Activating enhancer-binding protein-2a induces cyclooxygenase-2 expression and promotes nasopharyngeal carcinoma growth.
Shi D, et al.
Oncotarget, 6, 5005-5021 (2015)
Induction of Epstein-Barr Virus Oncoprotein LMP1 by Transcription Factors AP-2 and Early B Cell Factor.
Murata T, et al.
Journal of Virology, 90, 3873-3889 (2016)