Kluczowe dokumenty
HPA028417
Sigma-Aldrich
Anti-PHF20L1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anty-FLJ13649, Anty-FLJ21615, Anty-TDRD20B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EETSTCIATPDVEKKEDLPTSSETFGLHVENVPKMVFPQPESTLSNKRKNNQGNSFQAKRARLNKITGLLASKAVGVDGAEKKEDYNETA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHF20L1(51105)
Opis ogólny
Gen PHF20L1 (PHD finger protein 20-like 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q24.22. Białko ma domenę MBT (złośliwy guz mózgu) i domenę tudor.
Immunogen
PHD finger protein 20-like 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-PHF20L1 antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunoprecipitation.
Działania biochem./fizjol.
PHF20L1 (PHD finger protein 20-like 1) oddziałuje z monometylowaną lizyną 142 na DNMT1 (metylotransferaza DNA 1). Pomaga w ładowaniu chromatyny DNMT1, a także chroni ją przed degradacją proteasomalną. PHF20L1 może odgrywać kluczową rolę w dziedziczeniu epigenetycznym. Gen ten ulega nadekspresji w raku piersi i jest powiązany z krótszym czasem przeżycia pacjentek. Brak aktywności PHF20L1 hamuje proliferację komórek w liniach komórkowych raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76232
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng Leng et al.
Nature communications, 9(1), 1641-1641 (2018-04-25)
Many non-histone proteins are lysine methylated and a novel function of this modification is to trigger the proteolysis of methylated proteins. Here, we report that the methylated lysine 142 of DNMT1, a major DNA methyltransferase that preserves epigenetic inheritance of
Dulce Rosario Alberto-Aguilar et al.
Cancer microenvironment : official journal of the International Cancer Microenvironment Society, 12(2-3), 181-195 (2019-07-04)
Ovarian cancer is considered to be the most lethal type of gynecological cancer. During the advanced stages of ovarian cancer, an accumulation of ascites is observed. Fucosylation has been classified as an abnormal post-translational modification that is present in many
Simon M Carr et al.
Cell death and differentiation, 24(12), 2139-2149 (2017-08-26)
The retinoblastoma tumour suppressor protein (pRb) classically functions to regulate early cell cycle progression where it acts to enforce a number of checkpoints in response to cellular stress and DNA damage. Methylation at lysine (K) 810, which occurs within a
Ryosuke Matsushita et al.
Oncotarget, 7(19), 28460-28487 (2016-04-14)
In microRNA (miRNA) biogenesis, the guide-strand of miRNA integrates into the RNA induced silencing complex (RISC), whereas the passenger-strand is inactivated through degradation. Analysis of our miRNA expression signature of bladder cancer (BC) by deep-sequencing revealed that microRNA (miR)-145-5p (guide-strand)
Hieu T Van et al.
The Journal of biological chemistry, 298(3), 101588-101588 (2022-01-17)
The methyl-lysine readers plant homeodomain finger protein 20 (PHF20) and its homolog PHF20-like protein 1 (PHF20L1) are known components of the nonspecific lethal (NSL) complex that regulates gene expression through its histone acetyltransferase activity. In the current model, both PHF