Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA028185
Sigma-Aldrich
Anti-BAD antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BBC2, Anti-BCL2-associated agonist of cell death, Anti-BCL2L8
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
QEDSSSAERGLGPSPAGDGPSGSGKHHRQAPGLLWDASHQQEQPTSSSHHGGAGAVEIRSRHSSYPAGTEDDEGMG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAD(572)
Opis ogólny
Gen BAD (Bcl2-associated agonist of cell death) jest mapowany na ludzkim chromosomie 11q13.1. Należy do rodziny białek Bcl-2 (B-cell lymphoma 2). Białko posiada domenę BH3.
Immunogen
BCL2-associated agonist of cell death recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
BAD (Bcl2-associated agonist of cell death) kontroluje apoptozę poprzez łączenie się z białkami antyapoptotycznymi. Fosforylowany BAD oddziałuje z Bcl-xL (B-cell lymphoma-extra large) i Bcl-2 (B-cell lymphoma 2), prowadząc do apoptozy. Z drugiej strony, niefosforylowana forma nie jest zdolna do heterodimeryzacji. Śmierć komórki, w której pośredniczy BAD, wpływa na rozwój i progresję raka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77847
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The major subtypes of human B-cell lymphomas lack mutations in BCL-2 family member BAD.
Schmitz R, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 119, 1738-1740 (2006)
The downregulation of Bcl-xL/Bcl-2-associated death promoter indicates worse outcomes in patients with small cell lung carcinoma.
Yu Y, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 13075-13082 (2015)
BAD-mediated apoptotic pathway is associated with human cancer development.
Stickles XB, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 35, 1081-1087 (2015)
Cyrille de Joussineau et al.
Human molecular genetics, 23(20), 5418-5428 (2014-05-29)
Primary pigmented nodular adrenocortical disease (PPNAD) is associated with inactivating mutations of the PRKAR1A tumor suppressor gene that encodes the regulatory subunit R1α of the cAMP-dependent protein kinase (PKA). In human and mouse adrenocortical cells, these mutations lead to increased