Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA027341
Sigma-Aldrich
Anti-FH antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab3
Synonim(y):
Anti-fumarase, Anti-fumarate hydratase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
HFPLVVWQTGSGTQTNMNVNEVISNRAIEMLGGELGSKIPVHPNDHVNKSQSSNDTFPTAMHIAAAIEVHEVLLPGLQKLHDALDAKSKEFAQIIK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FH(2271)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen FH (hydrataza fumaranu) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1q42.3-q43. Kodowane białko jest odpowiedzialne za konwersję fumaranu do jabłczanu w cyklu TCA (kwasu trikarboksylowego). Fumaran jest onkometabolitem, a mutacja w genie FH powoduje akumulację fumaranu. Mutacje w tym genie są związane z zespołem HLRCC (dziedziczna leiomyomatoza i rak nerkowokomórkowy). Niektóre mutacje powodują również niedobór fumarazy, skutkujący zaburzeniami neurologicznymi.
Immunogen
fumarate hydratase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76562
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susan Richter et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 21(3), 705-717 (2018-07-28)
Metabolic aberrations have been described in neoplasms with pathogenic variants (PV) in the Krebs cycle genes encoding succinate dehydrogenase (SDH), fumarate hydratase (FH) and isocitrate dehydrogenase (IDH). In turn, accumulation of oncometabolites succinate, fumarate, and 2-hydroxyglutarate can be employed to identify
Fredrik Edfors et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(6), 1611-1624 (2014-04-12)
The combination of immuno-based methods and mass spectrometry detection has great potential in the field of quantitative proteomics. Here, we describe a new method (immuno-SILAC) for the absolute quantification of proteins in complex samples based on polyclonal antibodies and stable
Molecular analysis and prenatal diagnosis of human fumarase deficiency.
Coughlin EM
Molecular Genetics and Metabolism, 63, 254-262 (1998)
Fumarate Hydratase-deficient Uterine Leiomyomas Occur in Both the Syndromic and Sporadic Settings.
Harrison WJ, et al.
American Journal of Surgical Pathology, 40, 599-607 (2016)
Genetic variations in genes of metabolic enzymes predict postoperational prognosis of patients with colorectal cancer.
Dong G
Molecular Cancer, 14, 171-171 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA027341-100UL4061836291549
HPA027341-25UL4061842856008