Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA027175
Sigma-Aldrich
Anti-MASTL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
TSQLGFHQSNQWAVDSGGISEEHLGKRSLKRNFELVDSSPCKKIIQNKKTCVEYKHNEMTNCYTNQNTGLTVEVQDLKLSVHKSQQNDCANKEN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MASTL(84930)
Opis ogólny
MASTL (microtubule associated serine/threonine kinase like)/Greatwall kinase ma konsensus KEN box i kilka domen D-box. MASTL znajduje się na ludzkim chromosomie 10p12.1.
Immunogen
Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase-like recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokoły i inne przydatne informacje.
Przeciwciało Anti-MASTL zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
MASTL (microtubule associated serine/threonine kinase like) pomaga hamować przedwczesną aktywację APC/C (kompleksu promującego anafazę lub cyklosomu) po uszkodzeniu DNA. Odgrywa ważną rolę w mitozie. MASTL jest niezbędny do zatrzymania metafazy i apoptozy zależnej od Cdc20 (białko cyklu podziału komórki 20). Nie pozwala uszkodzonym komórkom na wejście w mitozę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77985
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genotyping and phenotyping of platelet function disorders.
Watson SP, et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 11(1), 351-363 (2013)
MASTL (Greatwall) regulates DNA damage responses by coordinating mitotic entry after checkpoint recovery and APC/C activation.
Wong PY, et al.
Scientific Reports, 6, 22230-22230 (2016)
Targeting mitotic exit leads to tumor regression in vivo: Modulation by Cdk1, Mastl, and the PP2A/B55α, δ phosphatase.
Manchado E, et al.
Cancer Cell, 18(6), 641-654 (2010)
PP2A/B55 and Fcp1 regulate Greatwall and Ensa dephosphorylation during mitotic exit.
Hegarat N, Vesely C, Vinod PK, et al.
PLoS Genetics, 10(1), e1004004-e1004004 (2014)
Nadia Hégarat et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004004-e1004004 (2014-01-07)
Entry into mitosis is triggered by activation of Cdk1 and inactivation of its counteracting phosphatase PP2A/B55. Greatwall kinase inactivates PP2A/B55 via its substrates Ensa and ARPP19. Both Greatwall and Ensa/ARPP19 are regulated by phosphorylation, but the dynamic regulation of Greatwall