ABN1669M
Anti-Anoctamin-1 (TMEM16A)
from rabbit
Synonim(y):
Anoctamin-1, TMEM16A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANO1(55107)
mouse ... Ano1(101772)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Immunofluorescence applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8; Wang, H.C., et. al. (2015). Cell. 163(6):1348-59; Huang, F., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(40):16354-9).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Immunocytochemistry applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Western Blotting applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1