Kluczowe dokumenty
HPA026441
Sigma-Aldrich
Anti-AKT3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PKB gamma, Anti-Protein kinase Akt-3, Anti-Protein kinase B, gamma, Anti-RAC-PK-gamma, Anti-RAC-gamma serine/threonine-protein kinase, Anti-STK-2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
EEREEWTEAIQAVADRLQRQEEERMNCSPTSQIDNIGEEEMDASTTHHKRKTMNDFDYLKLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT3(10000)
Opis ogólny
Kinaza serynowo-treoninowa AKT 3 (AKT3) należy do rodziny kinaz białkowych B. Posiada domenę kinazy, domenę homologii pleckstryny i domenę regulatorową. Białko składa się z 479 aminokwasów, a kodujący je gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 1q44.
Immunogen
RAC-gamma serine/threonine-protein kinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza serynowo-treoninowa AKT 3 (AKT3) odgrywa rolę w naprawie DNA i rozwoju mózgu. W modelu mysim moduluje ekspresję receptora estrogenowego α, kinazy tyrozynowej receptora Erb-B2 2 i kinazy tyrozynowej receptora Erb-B2 3 w komórkach raka piersi. Wykazano, że AKT3 stymuluje wzrost potrójnie ujemnego raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77824
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liesbeth C W Vredeveld et al.
Genes & development, 26(10), 1055-1069 (2012-05-03)
Human melanocytic nevi (moles) are benign lesions harboring activated oncogenes, including BRAF. Although this oncogene initially acts mitogenically, eventually, oncogene-induced senescence (OIS) ensues. Nevi can infrequently progress to melanomas, but the mechanistic relationship with OIS is unclear. We show here
Phenotypes of AKT3 deletion: a case report and literature review.
Gai D
American Journal of Medical Genetics. Part A, 167A(1), 174-179 (2015)
Gillian O'Hurley et al.
Histopathology, 64(5), 660-670 (2013-10-22)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is responsible for a disproportionate number of breast cancer (BC) deaths, owing to its intrinsic aggressiveness and a lack of treatment options, especially targeted therapies. Thus, there is an urgent need for the development of better
AKT3 regulates ErbB2, ErbB3 and estrogen receptor a expression and contributes to endocrine therapy resistance of ErbB2(+) breast tumor cells from Balb-neuT mice.
Grabinski N
Cellular Signalling, 26(5), 1021-1029 (2014)
Genomically amplified Akt3 activates DNA repair pathway and promotes glioma progression.
Turner KM
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112(11), 3421-3426 (2015)