Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA026089
Sigma-Aldrich
Anti-SLC27A2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FATP-2, Anti-Solute carrier family 27 member 2, Anti-THCA-CoA ligase, Anti-VLACS, Anti-VLCS, Anti-Very long-chain acyl-CoA synthetase, Anti-Very long-chain-fatty-acid-CoA ligase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
SLLHCFQCCGAKVLLVSPELQAAVEEILPSLKKDDVSIYYVSRTSNTDGIDSFLDKVDEVSTEPIPESWRSEVTFSTPALYIYTSGTTGLPKAAMITHQRIWYGTGLTFVSGLKADDVIYITLPFYHSAALLIGIHGCIVAGAT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC27A2(11001)
Opis ogólny
Rodzina nośników soli 27, członek 2 (SLC27A2) ulega ekspresji w mikrosomach i peroksysomach. Kodujący go gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 15q21.2. Należy do rodziny białek transportujących kwasy tłuszczowe.
Immunogen
Very long-chain acyl-CoA synthetase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina nośników soli 27, członek 2 (SLC27A2) odgrywa rolę w transporcie kwasów tłuszczowych. Pośredniczy również w aktywacji kwasów tłuszczowych o długości łańcucha 22 lub więcej atomów węgla. Odpowiada głównie za produkcję pochodnych CoA (koenzymu A) kwasów tłuszczowych n-3 (C18:3 i C22:6).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71195
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human fatty acid transport protein 2a/very long chain acyl-CoA synthetase 1 (FATP2a/Acsvl1) has a preference in mediating the channeling of exogenous n-3 fatty acids into phosphatidylinositol.
Melton EM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286, 30670-30679 (2011)
Fatty acid transport protein-2 inhibitor Grassofermata/CB5 protects cells against lipid accumulation and toxicity.
Saini N, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 465, 534-541 (2015)
Assignment of human fatty-acid-coenzyme A ligase, very long-chain 1 gene (FACVL1) to human chromosome band 15q21.2 by fluorescence in situ hybridization.
K Wakui et al.
Cytogenetics and cell genetics, 81(3-4), 292-293 (1998-09-08)
Emman Shubbar et al.
BMC cancer, 13, 1-1 (2013-01-04)
Breast cancer is a potentially fatal malignancy in females despite the improvement in therapeutic techniques. The identification of novel molecular signatures is needed for earlier detection, monitoring effects of treatment, and predicting prognosis. We have previously used microarray analysis to
S J Steinberg et al.
Molecular genetics and metabolism, 68(1), 32-42 (1999-09-10)
Activation of fatty acids, catalyzed by acyl-coenzyme A (acyl-CoA) synthetases, is required for their subsequent metabolism. Peroxisomes and microsomes contain very-long-chain acyl-CoA synthetases (VLCSs) capable of activating fatty acids with a chain length of 22 or more carbons. Decreased peroxisomal