Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA018241
Sigma-Aldrich
Anti-CHAD antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cartilage leucine-rich protein, Anti-Chondroadherin precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LRWLYLSENALSSLQPGALDDVENLAKFHVDRNQLSSYPSAALSKLRVVEELKLSHNPLKSIPDNAFQSFGRYLETLWLDNTNLEKFSDGAFLGVTT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHAD(1101)
Opis ogólny
Gen chondroadheryny (CHAD) został zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21.33. CHAD należy do rodziny białek bogatych w leucynę. Jest to białko macierzy chrząstki i występuje w dwóch formach, z których jedna nie posiada peptydu przedłużającego C-końcowego.
Immunogen
Chondroadherin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Chondroadheryna (CHAD) wiąże się z potrójnym helikalnym kolagenem z wysokim powinowactwem, a także wiąże się z integryną α2β1 na powierzchni komórek chondrocytów. Komórki związane z CHAD poprzez integrynę α2β1 pozostają okrągłe, a wiązanie to indukuje fosforylację kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK) i aktywację kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) w chondrocytach chrząstki stawowej. Poziom CHAD jest niższy u pacjentów cierpiących na skoliozę, chorobę powodującą skrzywienie kręgosłupa.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, dostępnych za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73993
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Preiksaitiene et al.
European journal of medical genetics, 55(11), 656-659 (2012-07-31)
We report on a de novo 17q21.33 microdeletion, 1.8 Mb in size, detected in a patient with mild intellectual disability, growth retardation, poor weight gain, microcephaly, long face, large beaked nose, thick lower lip, micrognathia and other dysmorphic features. The
Alexia Hulin et al.
Development (Cambridge, England), 146(12) (2019-02-24)
Heart valve cells mediate extracellular matrix (ECM) remodeling during postnatal valve leaflet stratification, but phenotypic and transcriptional diversity of valve cells in development is largely unknown. Single cell analysis of mouse heart valve cells was used to evaluate cell heterogeneity
Lisbet Haglund et al.
The Journal of biological chemistry, 286(5), 3925-3934 (2010-12-04)
Chondroadherin is a leucine-rich repeat protein known to mediate adhesion of isolated cells via the integrin α(2)β(1) and to interact with collagen. In this work, we show that cell adhesion to chondroadherin leads to activation of MAPKs but does not
Lisbet Haglund et al.
Spine, 34(14), 1513-1518 (2009-06-16)
Variation in abundance and structure of chondroadherin (CHAD) were studied in the extracellular matrix (ECM) of scoliotic and normal human discs. To determine whether CHAD abundance and fragmentation vary between different sides of the scoliotic disc and between scoliotic and
Lisbet Haglund et al.
The Journal of biological chemistry, 288(2), 995-1008 (2012-11-23)
Chondroadherin, a leucine-rich repeat family member, contains a very C-terminal sequence CKFPTKRSKKAGRH(359), now shown to bind to heparin with a K(D) of 13 μm. This observation led us to investigate whether chondroadherin interacts via this C-terminal heparin-binding domain with glycosaminoglycan