Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA025226
Sigma-Aldrich
Anti-GGH antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Conjugase, Anti-GH, Anti-Gamma-Glu-X carboxypeptidase, Anti-Gamma-glutamyl hydrolase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FDDGDYFPVWGTCLGFEELSLLISGECLLTATDTVDVAMPLNFTGGQLHSRMFQNFPTELLLSLAVEPLTANFHKWSLSVKNFTMNEKLKK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GGH(8836)
Opis ogólny
Gen GGH (hydrolaza γ-glutamylowa) jest mapowany na ludzki chromosom 8q12.1. Białko jest obecne głównie w lizosomach.
Immunogen
Gamma-glutamyl hydrolase Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-GGH antibody produced in rabbit has been used for immunohistochemistry and western blotting.
Działania biochem./fizjol.
GGH (hydrolaza γ-glutamylowa) bierze udział w usuwaniu poliglutaminianów związanych z γ, hydrolizując w ten sposób (anty)folylopoli-γ-glutaminiany. Enzym ten kontroluje wewnątrzkomórkowe pule folianów i metabolizm folianów. Podczas leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) mutacja w genie GGH jest związana ze skutecznością i skutkami ubocznymi metotreksatu (MTX). Jest on odpowiedzialny za zmianę długołańcuchowych poliglutaminianów metotreksatu (MTX-PGs) w krótkołańcuchowe MTX-PGs i ostatecznie w MTX. Mutacja w tym genie w pozycji -401C>T zwiększa odpowiedź na chemioradioterapię opartą na cisplatynie w raku szyjki macicy. Poziomy GGH są wyższe w inwazyjnych guzach raka piersi i są związane z rozwojem i progresją raka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74642
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proteomic analysis of human substantia nigra identifies novel candidates involved in Parkinson's disease pathogenesis.
Licker V, et al.
Proteomics, 14, 784-794 (2014)
Nathaniel Melling et al.
International journal of molecular sciences, 18(2) (2017-02-02)
γ-glutamyl-hydrolase (GGH) is a ubiquitously-expressed enzyme that regulates intracellular folate metabolism for cell proliferation, DNA synthesis, and repair. Employing GGH immunohistochemistry on a tissue microarray with 12,427 prostate cancers, we found that GGH expression was negative to low in normal
Identification of carboxypeptidase E and gamma-glutamyl hydrolase as biomarkers for pulmonary neuroendocrine tumors by cDNA microarray.
He P, et al.
Human Pathology, 35, 1196-1209 (2004)
The impact of GGH -401C>T polymorphism on cisplatin-based chemoradiotherapy response and survival in cervical cancer.
Silva IH, et al.
Gene, 512, 247-250 (2013)
Association between polymorphisms of dihydrofolate reductase and gamma glutamyl hydrolase genes and toxicity of high dose methotrexate in children with acute lymphoblastic leukemia.
Koomdee N, et al.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13, 3461-3464 (2012)