Kluczowe dokumenty
HPA024679
Sigma-Aldrich
Anti-TONSL antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-I-kappa-B-related protein, Anti-IkappaBR, Anti-Inhibitor of kappa B-related protein, Anti-NF-kappa-B inhibitor-like protein 2, Anti-NFKBIL2, Anti-Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor-like 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
WNRRNDMGETLLHRACIEGQLRRVQDLVRQGHPLNPRDYCGWTPLHEACNYGHLEIVRFLLDHGAAVDDPGGQGCEGITPLHDALNCGHFEVAELLLERGASVTLRTRK
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKBIL2(4796)
Opis ogólny
Gen TONSL (tonsoku-like) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q24.3. Białko zawiera trzy motywy powtórzeń ankyryny.
Immunogen
NF-kappa-B inhibitor-like protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-TONSL antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
TONSL (tonsoku-like) wiąże się z NF-κB (czynnik jądrowy κ B). Mutacje w TONSL zwiększają ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej. Kompleks MMS22L (podobny do MMS22) - TONSL zapewnia stabilność genomu w czasie replikacji DNA. Mutacje w domenach powtórzeń ankyryny (obecnych w białku TONSL) negatywnie wpływają na stabilność genomu i żywotność komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70954
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D A Norman et al.
Annals of human genetics, 64(Pt 1), 15-23 (2001-03-14)
The inhibitors of NF-kappaB (IkappaBs) play an important role in the regulation of the NF-kappaB pathway. IkappaBR (for IkappaB-Related) is proposed to be a novel member of this family. We report the cloning and characterization of the region of the
Stephen J Chapman et al.
Critical care (London, England), 14(6), R227-R227 (2010-12-22)
Streptococcus pneumoniae remains a major global health problem and a leading cause of death in children worldwide. The factors that influence development of pneumococcal sepsis remain poorly understood, although increasing evidence points towards a role for genetic variation in the
Giulia Saredi et al.
Nature, 534(7609), 714-718 (2016-06-25)
After DNA replication, chromosomal processes including DNA repair and transcription take place in the context of sister chromatids. While cell cycle regulation can guide these processes globally, mechanisms to distinguish pre- and post-replicative states locally remain unknown. Here we reveal
Wojciech Piwko et al.
The EMBO journal, 29(24), 4210-4222 (2010-11-30)
Cullin 4 (Cul4)-based ubiquitin ligases emerged as critical regulators of DNA replication and repair. Over 50 Cul4-specific adaptors (DNA damage-binding 1 (Ddb1)-Cul4-associated factors; DCAFs) have been identified and are thought to assemble functionally distinct Cul4 complexes. Using a live-cell imaging-based