Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA024616
Sigma-Aldrich
Anti-GREB1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
Synonim(y):
Przeciwciało Greb1, Przeciwciało Greb1 - przeciwciało anty-GREB1 produkowane u królików
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
EGDIDILLDKFHQENQGHISSSLAASSVTKAASLDVSGTPVCTSYNLEPHSIRPFQLAVAQKLLSHVCSIADSSTQNLDLGSFEKVDFLICIP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GREB1(9687)
Opis ogólny
Gen GREB1 (regulacja wzrostu przez estrogen w raku piersi 1) jest mapowany na ludzki chromosom 2p25.
Immunogen
growth regulation by estrogen in breast cancer 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GREB1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
GREB1 (regulacja wzrostu przez estrogen w raku piersi 1) jest regulowana przez estrogen i odgrywa ważną rolę w raku piersi. Kontroluje wzrost komórek raka piersi stymulowany 17β-estradiolem. Dodatkowo działa jako kofaktor dla transkrypcji związanej z ESR1 (receptor estrogenowy α) w komórkach nowotworowych. Jest również powiązany z progresją guza jajnika. Zmiany w jego ekspresji są związane z ryzykiem endometriozy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76078
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuechao Zhao et al.
Cancer research, 77(20), 5602-5613 (2017-09-15)
Many estrogen receptor α (ERα)-positive breast cancers develop resistance to endocrine therapy via mutation of ERs whose constitutive activation is associated with shorter patient survival. Because there is now a clinical need for new antiestrogens (AE) against these mutant ERs
Kendra Hodgkinson et al.
Oncogene, 37(44), 5873-5886 (2018-07-06)
Estrogenic hormone replacement therapy increases the risk of developing ovarian cancer, and estrogen promotes tumour initiation and growth in mouse models of this disease. GREB1 (Growth regulation by estrogen in breast cancer 1) is an ESR1 (estrogen receptor 1)-upregulated protein
Osamu Ichii et al.
The American journal of pathology, 188(9), 2120-2138 (2018-06-24)
The distal tubule (DT) helps regulate blood pressure and electrolytes. We describe a novel, autosomal recessive, morphofunctional DT abnormality in inbred mice evident as columnar alternations and age-related cystic changes. This abnormality developed in both sexes of DBA/2Cr. Similar phenotypes
Laura A Laviolette et al.
International journal of cancer, 135(5), 1072-1084 (2014-01-29)
Exogenous 17β-estradiol (E2) accelerates the progression of ovarian cancer in the transgenic tgCAG-LS-TAg mouse model of the disease. We hypothesized that E2 has direct effects on ovarian cancer cells and this study was designed to determine the molecular mechanisms by
Jenny N Fung et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(5), 1263-1275 (2015-03-20)
Do DNA variants in the growth regulation by estrogen in breast cancer 1 (GREB1) region regulate endometrial GREB1 expression and increase the risk of developing endometriosis in women? We identified new single nucleotide polymorphisms (SNPs) with strong association with endometriosis