Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA023890
Sigma-Aldrich
Anti-CMTM4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 4, Anti-Chemokine-like factor superfamily member 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
GEELDGFEGEASSTSMISGASSPYQPTTEPVSQRRGLAGLRCDPDYL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CMTM4(146223)
Opis ogólny
CKLF (chemokine-like factor) like MARVEL transmembrane domain containing 4 (CMTM4) należy do rodziny CKLF like MARVEL transmembrane domain containing family (CMTM). Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 16q21-q22.1. Wykazuje wysoką ekspresję w nerkach, sercu i mózgu.
Immunogen
CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CKLF (czynnik chemokinopodobny), podobnie jak domena transmembranowa MARVEL zawierająca 4 (CMTM4), działa jako regulator cyklu komórkowego i podziału w komórkach HeLa. Działa jako supresor nowotworu w jasnokomórkowym raku nerkowokomórkowym, gdy jest regulowany w dół. Białko to bierze udział we wzroście cyklu komórkowego. Reguluje białko programowanej śmierci - ligand 1 (PD-L1). Działa jako cel dla mikroRNA-205 i zwiększa apoptozę komórek nerkowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73177
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MicroRNA-205 inhibits renal cells apoptosis via targeting CMTM4
Zhang H, et al.
Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 18(10), 1020-1020 (2015)
CMTM4 is frequently downregulated and functions as a tumour suppressor in clear cell renal cell carcinoma
Li T, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 34(1), 122-122 (2015)
Identification of CMTM6 and CMTM4 as PD-L1 protein regulators
Mezzadra R, et al.
Nature, 549(7670), 106-106 (2017)
Integrated analysis of copy number and loss of heterozygosity in primary breast carcinomas using high-density SNP array
Ching HC, et al.
International Journal of Oncology, 39(3), 621-633 (2011)
Markus Plate et al.
Molecules and cells, 29(4), 355-361 (2010-03-10)
Human CMTM is a novel gene family consisting of CKLF and CMTM1-8. CMTM4 is the most conserved gene and has three RNA splicing forms designated as CMTM4-v1, -v2 and -v3, but in many types of tissue and cell lines, only