Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA023385
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL45 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-39S ribosomal protein L45, mitochondrial, Anti-L45mt, Anti-MRP-L45
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
GIFDAYVPPEGDARISSLSKEGLIERTERMKKTMASQVSIRRIKDYDANFKIKDFPEKAKDIFIEAHLCLNNSDHD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPL45(84311)
Opis ogólny
Gen MRPL45 (mitochondrialne białko rybosomalne L45) koduje białko o długości 599 aminokwasów i masie molowej 26 kDa. Jest to większa podjednostka rybosomalna mitochondriów. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17.
Immunogen
39S ribosomal protein L45, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MRPL45 (mitochondrialne białko rybosomalne L45) koduje podjednostkę rybosomalną zaangażowaną w syntezę białek w mitochondriach. Mutacje w tym genie są związane z kilkoma zaburzeniami.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75824
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Kangaspeska et al.
PloS one, 7(10), e48745-e48745 (2012-11-03)
RNA-sequencing and tailored bioinformatic methodologies have paved the way for identification of expressed fusion genes from the chaotic genomes of solid tumors. We have recently successfully exploited RNA-sequencing for the discovery of 24 novel fusion genes in breast cancer. Here
T S Vivian Liao et al.
Genetics, 174(1), 525-533 (2006-07-20)
We conducted a screen for glossy-eye flies that fail to incorporate BrdU in the third larval instar eye disc but exhibit normal neuronal differentiation and isolated 23 complementation groups of mutants. These same phenotypes were previously seen in mutants for