Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019097
Sigma-Aldrich
Anti-GARS antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GlyRS, Anti-Glycine--tRNA ligase, Anti-Glycyl-tRNA synthetase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LPLSQNQEFMPFVKELSEALTRHGVSHKVDDSSGSIGRRYARTDEIGVAFGVTIDFDTVNKTPHTATLRDRDSMRQIRAEISELPSIVQDLANGNITWADVEARYPLFEG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GARS(2617)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen GARS (glycyl-tRNA synthetase) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7p15. Należy do rodziny białek syntetazy aminoacylo-tRNA. GARS ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
Glycyl-tRNA synthetase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GARS (syntetazy glicylo-tRNA) jest odpowiedzialna za dodawanie glicyny do związanego z nią tRNA. GARS jest również zaangażowany w produkcję tetrafosforanu diadenozyny (Ap4A), cząsteczki sygnałowej dla szlaków regulacji komórkowej. Mutacje w GARS są związane z neuropatiami aksonalnymi: chorobą charcot-marie-tooth typu 2D (CMT2D) i dystalnym rdzeniowym zanikiem mięśni typu V (dSMA-V).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74913
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anthony Antonellis et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(41), 10397-10406 (2006-10-13)
Charcot-Marie-Tooth disease type 2D (CMT2D) and distal spinal muscular atrophy type V (dSMA-V) are axonal neuropathies characterized by a phenotype that is more severe in the upper extremities. We previously implicated mutations in the gene encoding glycyl-tRNA synthetase (GARS) as
Francesca Achilli et al.
Disease models & mechanisms, 2(7-8), 359-373 (2009-05-28)
Mutations in the enzyme glycyl-tRNA synthetase (GARS) cause motor and sensory axon loss in the peripheral nervous system in humans, described clinically as Charcot-Marie-Tooth type 2D or distal spinal muscular atrophy type V. Here, we characterise a new mouse mutant
Muhammed Z Cader et al.
FEBS letters, 581(16), 2959-2964 (2007-06-05)
Dominant mutations in the ubiquitous enzyme glycyl-tRNA synthetase (GlyRS), including S581L, lead to motor nerve degeneration. We have determined crystal structures of wildtype and S581L-mutant human GlyRS. The S581L mutation is approximately 50A from the active site, and yet gives
S J Mudge et al.
Gene, 209(1-2), 45-50 (1998-05-16)
Glycine tRNA synthetase (glyRS) catalyses the addition of the amino acid glycine to its cognate tRNA molecules. In the silk moth worm Bombyx mori, this gene is subject to complex transcriptional regulation because of the predominance of glycine in silk.
Yun Chen et al.
Nucleic acids research, 46(7), 3643-3656 (2018-03-27)
TARS and TARS2 encode cytoplasmic and mitochondrial threonyl-tRNA synthetases (ThrRSs) in mammals, respectively. Interestingly, in higher eukaryotes, a third gene, TARSL2, encodes a ThrRS-like protein (ThrRS-L), which is highly homologous to cytoplasmic ThrRS but with a different N-terminal extension (N-extension).
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA019097-100UL4061836312534
HPA019097-25UL4061842866991