Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019663
Sigma-Aldrich
Anti-TPR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Nucleoprotein TPR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
RDEEVSSADISSSSEVISQHLVSYRNIEELQQQNQRLLVALRELGETREREEQETTSSKITELQLKLESALTELEQLRKSRQHQMQLVDSIVRQRDMYRILLSQTTGVAIPLHASSLDDVSLASTPKRPSTSQTVSTPAP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPR(7175)
Opis ogólny
TPR (translocated promoter region, nuclear basket protein) to duża nukleoporyna typu coiled-coil zlokalizowana w filamentach wewnątrzjądrowych. Składa się z domniemanych motywów funkcjonalnych, N-końcowej domeny TprMet, domeny wiążącej kompleksy porów jądrowych i wielu domen typu coiled-coil.
Immunogen
Nucleoprotein TPR recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TPR (translokowany region promotora, białko koszyka jądrowego) jest składnikiem regionu koszyka jądrowego kompleksu porów jądrowych (NPC). Odgrywa znaczącą rolę w transporcie materiałów między cytoplazmą a jądrem. Jest zaangażowany w bezpośrednią transkrypcyjną regulację autofagii poprzez kontrolowanie eksportu mRNA HSP70 (białko szoku cieplnego 70) i HSF1 (czynnik transkrypcyjny szoku cieplnego 1), przemieszczanie p53.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73939
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kalpana Rajanala et al.
Journal of cell science, 127(Pt 16), 3505-3520 (2014-06-19)
A major constituent of the nuclear basket region of the nuclear pore complex (NPC), nucleoporin Tpr, plays roles in regulating multiple important processes. We have previously established that Tpr is phosphorylated in both a MAP-kinase-dependent and MAP-kinase-independent manner, and that
Tatsuyoshi Funasaka et al.
Scientific reports, 2, 878-878 (2012-11-22)
The nuclear pore complex (NPC) consists of a conserved set of ~30 different proteins, termed nucleoporins, and serves as a gateway for the exchange of materials between the cytoplasm and nucleus. Tpr (translocated promoter region) is a component of NPC
Feng Li et al.
Genes, chromosomes & cancer, 51(9), 890-897 (2012-05-24)
The 8p11 myeloproliferative syndrome (EMS) is an aggressive neoplasm caused by the fusion of various partner genes to fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1). Various FGFR1 fusions are associated with subtly distinct disease phenotypes. Here, we report a new translocation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA019663-100UL4061835683468