Kluczowe dokumenty
HPA023319
Sigma-Aldrich
Anti-CNTROB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Centrobin, Anti-Centrosomal BRCA2-interacting protein, Anti-LYST-interacting protein 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
LEELFPRYTSLRPGPPLNPPDFQGLRDALDSEHTRRKHCERHIQSLQTRVLELQQQLAVAVAADRKKDTMIEQLDKTLARVVEGWNRHEAERTEVLRGLQEEHQAAELTRSKQQE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNTROB(116840)
Opis ogólny
Gen CNTROB (centrobina) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17p13. Białko lokalizuje się w centriolach i jest również obecne w cytoplazmie.
Immunogen
Centrobin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CNTROB (centrobina) bierze udział w montażu centrioli, bipolarnym montażu wrzeciona mitotycznego, polimeryzacji mikrotubul i asymetrycznym podziale komórek. Wiąże się z CEP152 (białko centrosomalne 152) i CPAP (białko centrosomalne związane z P4.1). Interakcja centrobina-CPAP jest potrzebna do duplikacji centrioli. Mutacje w CNTROB są związane z podatnością na raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75804
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco Gottardo et al.
Journal of cell science, 129(14), 2726-2731 (2016-05-29)
The uncoordinated (unc) gene product, a potential ortholog of mammalian orofaciodigital syndrome 1 (Ofd1), is involved in the assembly of the ciliary axoneme in Drosophila and it is, therefore, constrained to cell types that have ciliary structures, namely type 1
Radhika Gudi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(11), 6890-6902 (2015-01-27)
Microtubule-based centrioles in the centrosome mediate accurate bipolar cell division, spindle orientation, and primary cilia formation. Cellular checkpoints ensure that the centrioles duplicate only once in every cell cycle and achieve precise dimensions, dysregulation of which results in genetic instability
Radhika Gudi et al.
The Journal of biological chemistry, 289(22), 15166-15178 (2014-04-05)
Centriole duplication is the process by which two new daughter centrioles are generated from the proximal end of preexisting mother centrioles. Accurate centriole duplication is important for many cellular and physiological events, including cell division and ciliogenesis. Centrosomal protein 4.1-associated
Hui Wang et al.
Breast cancer research and treatment, 136(1), 241-251 (2012-09-25)
Centrosome aberrations have been suggested to cause chromosomal instability and aneuploidy, and eventually promote cancer development. The Centrobin and Nek2 proteins interact with each other and both are involved in centrosome duplication and chromosome segregation. This study aimed to investigate whether
Andrea Zatkova et al.
Genes, chromosomes & cancer, 48(6), 510-520 (2009-03-24)
AML/MDS patients carrying 11q amplifications involving the mixed lineage leukemia gene (MLL) locus are characterized by a complex aberrant karyotype (CAK) frequently including deletions within 5q, 17p, and 7q, older age and fast progression of the disease with extremely poor