Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA022978
Sigma-Aldrich
Anti-KRT24 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CK-24, Anti-Cytokeratin-24, Anti-K24, Anti-Keratin, type I cytoskeletal 24, Anti-Keratin-24, Anti-Type I keratin-24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LDIKTRLEVEIETYRRLLDGEGGGSSFAEFGGRNSGSVNMGSRDLVSGDSRSGSCSGQGRDSSKTRVTKTIVEELVDGKVVSSQVSSIS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT24(192666)
Immunogen
Keratin, type I cytoskeletal 24 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Keratyny są białkami strukturalnymi, które mają kluczowe znaczenie dla tworzenia filamentów pośrednich keratyny. KRT24 jest keratyną nabłonkową typu 1. Ulega ekspresji w keratynocytach, łożysku, okrężnicy i śledzionie. Jest związany z zespołem Naegeli-Franceschetti-Jadassohn, autosomalną dominującą dysplazją ektodermalną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75783
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Naeem et al.
The British journal of dermatology, 155(6), 1184-1190 (2006-11-17)
Ectodermal dysplasias (EDs) describe a large and complex group of disorders characterized by abnormal development of the skin and appendages (hair, nails, teeth and sweat glands). Of the approximately 200 different EDs, about 30 have been studied at the molecular
B Jerábková et al.
The British journal of dermatology, 162(5), 1004-1013 (2009-12-25)
Epidermolysis bullosa simplex (EBS) is an inherited skin disorder caused by mutations in the keratin 5 (KRT5) and keratin 14 (KRT14) genes, with fragility of basal keratinocytes leading to epidermal cytolysis and blistering. In this study, we characterized mutations in
Eli Sprecher et al.
The Journal of investigative dermatology, 119(3), 692-698 (2002-09-17)
Naegeli-Franceschetti-Jadassohn syndrome and dermatopathia pigmentosa reticularis are autosomal dominant ectodermal dysplasias characterized by the absence of dermatoglyphics, reticulate hyper pigmentation of the skin, hypohidrosis, and heat intolerance. Palmoplantar keratoderma, nail dystrophy, and enamel defects are common in Naegeli-Franceschetti-Jadassohn syndrome, whereas
Kiran Kc et al.
PloS one, 10(6), e0127755-e0127755 (2015-06-04)
Epithelial differentiation is an essential physiological process that imparts mechanical strength and barrier function to squamous epithelia. Perturbation of this process can give rise to numerous human diseases, such as atopic dermatitis, in which antigenic stimuli can penetrate the weakened